Merck
W224820
Sigma-Aldrich
4-Carvomenthenol
greener alternative
natural, ≥95%, FG
Szinonimák:
4-Carvomenthenol, 4-Terpinenol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H18O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.25
FEMA-szám:
2248
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2229c
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
2.072
NACRES:
NA.21
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥95%
optikai aktivitás
[α]20/D −27°, neat
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.478
bp
88-90 °C
sűrűség
0.931 g/mL at 25
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
herbaceous; woody; pepper
SMILES string
CC(C)C1(O)CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)10(11)6-4-9(3)5-7-10/h4,8,11H,5-7H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRYLYDPHFGVWKC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Natural occurrence: Anise, basil, black currant, cocoa, coriander, cranberry, grapefruit, lemon, lime, marjoram, peppermint oil, nutmeg and spearmint.
Alkalmazás
  • Quantification of six volatile oil constituents of Oleum Cinnamomi in rat plasma and multiple tissues using GC-MS and its application to pharmacokinetic and tissue distribution studies.: This study by Chi MY et al. focused on quantifying volatile oil constituents, including 4-Carvomenthenol, in rat plasma and tissues using GC-MS, providing insights into their pharmacokinetics and tissue distribution (Chi et al., 2023).
  • 4-Carvomenthenol ameliorates the murine combined allergic rhinitis and asthma syndrome by inhibiting IL-13 and mucus production via p38MAPK/NF-κB signaling pathway axis.: This research by Bezerra Barros GC et al. demonstrated the anti-inflammatory effects of 4-Carvomenthenol in a murine model of allergic rhinitis and asthma, highlighting its potential therapeutic applications (Bezerra Barros et al., 2020).
  • Fragrance material review on 4-carvomenthenol.: Bhatia SP et al. reviewed the use of 4-Carvomenthenol as a fragrance material, discussing its chemical properties, safety, and applications in the fragrance industry (Bhatia et al., 2008).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Taste at 30 ppm
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
174.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
79 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 59-59 (2005)
M Miyazawa et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 41(12), 1056-1062 (2011-11-08)
The in vitro metabolism of (-)-terpinen-4-ol was examined in human liver microsomes and recombinant enzymes. The biotransformation of (-)-terpinen-4-ol was investigated by gas chromatography-mass spectrometry. (-)-Terpinen-4-ol was found to be oxidized to (-)-(1S,2R,4R)-1,2-epoxy-p-menthan-4-ol, major metabolic product by human liver microsomal
Yong Jie Li et al.
Environmental science & technology, 44(14), 5483-5489 (2010-06-17)
We investigated the condensed-phase reactions of biogenic VOCs with C double bond C bonds (limonene, C(10)H(16), and terpineol, C(10)H(18)O) catalyzed by sulfuric acid by both bulk solution (BS) experiments and gas-particle (GP) experiments using a flow cell reactor. Product analysis
Kotchaphan Chooluck et al.
Planta medica, 78(16), 1761-1766 (2012-10-03)
The purpose of this study was to investigate dermal pharmacokinetics of terpinen-4-ol in rats following topical administration of plai oil derived from the rhizomes of Zingiber cassumunar Roxb. Unbound terpinen-4-ol concentrations in dermal tissue were measured by microdialysis. The dermal
C Njume et al.
International journal of antimicrobial agents, 38(4), 319-324 (2011-07-15)
The aim of this study was to isolate and identify phytochemicals with anti-Helicobacter pylori activity from the stem bark of Sclerocarya birrea. The plant crude extract was fractionated by silica gel column and thin layer chromatography techniques, initially with ethyl