Merck
W263508
Sigma-Aldrich
Linalool
≥97%, FCC, FG
Szinonimák:
(±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, (±)-3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.25
FEMA-szám:
2635
Beilstein:
1721488
EC-szám:
Európai Tanács szám:
61
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
2.013
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
lemon; orange; floral; sweet
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
gőznyomás
0.17 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥97%
összetétel
contains EU 1223/2009 restricted linalool
törésmutató
n20/D 1.462 (lit.)
bp
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
oldhatóság
ethanol: soluble 1ml/4ml, clear, colorless (60% ethanol)
sűrűség
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
linalool
Érzékszervi
lemon; orange; floral; sweet
SMILES string
C\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Linalool is a monoterepene compound. It is the major component of many essential oils. Anti-inflammatory properties of (−) linalool, a naturally occurring enantiomer, has been studied. It is also the major constituent of the basil and thyme essential oil. Linalool is reported to have a lemon like odor.
Linalool or ((±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol is a reported fragrance ingredient.
Alkalmazás
Linalool has been used to study the blends of various flower aroma compounds as a floral attractant for the migratory moth velvetbean caterpillar (Anticarsia gemmatalis Hübner).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
171.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
77.2 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Transformations of monoterpenoids in aqueous acids: The reactions of linalool. geraniol, nerol and their acetates in aqueous citric acid.
Baxter RL ,et al.
Tetrahedron, 34(14), 2195-2199 (1978)
Binary floral lure attractive to velvetbean caterpillar adults (Lepidoptera: Noctuidae).
Meagher RL and Landolt PJ.
Florida entomologist, 93(1), 73-79 (2010)
Inhibitory effect of thyme and basil essential oils, carvacrol, thymol, estragol, linalool and p-cymene towards Shigella sonnei and S. flexneri.
Bagamboula CF, et al.
Food Microbiology, 21(1), 33-42 (2004)
H M Schellinck et al.
Chemical senses, 26(6), 663-672 (2001-07-28)
The present paper describes a quick and efficient method for assessing olfactory discrimination learning in mice. In training mice received trials in which one odor (CS+) was paired with sugar and another odor (CS-) was paired with no sugar. When
L Re et al.
Pharmacological research, 42(2), 177-182 (2000-07-11)
Linalool is a monoterpene compound reported to be a major component of essential oils in various aromatic species. Several linalool-producing species are used in traditional medical systems. Among these is Aeolanthus suaveolens G. Dom (Labiatae) which is used as an