Fontos dokumentumok
W504505
(S)-(−)-Limonene
≥95%, FG
Szinonimák:
(−)-p-Mentha-1,8-diene, (−)-Carvene, (S)-4-Isopropenyl-1-methyl cyclohexene
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 182.60
gőzsűrűség
4.7 (vs air)
gőznyomás
<3 mmHg ( 14.4 °C)
1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥95%
optikai aktivitás
[α]20/D −90 to -61°, neat (angular)
robbanási határérték
6.1 %
törésmutató
n20/D 1.471 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
sűrűség
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
camphoraceous; herbaceous; pine
SMILES string
CC(=C)[C@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMGQYMWWDOXHJM-SNVBAGLBSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Efficient production of (S)-limonene and geraniol in Saccharomyces cerevisiae through the utilization of an Erg20 mutant with enhanced GPP accumulation capability.: This study highlights a metabolic engineering approach to enhance the production of (S)-limonene and geraniol in yeast, offering potential for scalable biosynthesis of these valuable compounds (Bernard et al., 2024).
- The behavioral sensitivity of mice to acyclic, monocyclic, and bicyclic monoterpenes.: This research investigates the effects of various terpenes including (S)-limonene on mice behavior, providing insights into potential therapeutic applications (Williams et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
123.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
51 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
suitable for GCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.