Fontos dokumentumok
W261505
Lauric aldehyde
≥95%, stabilized, FCC, FG
Szinonimák:
Dodecyl aldehyde, Aldehyde C12, Dodecanal, Lauraldehyde, Laurinaldehyde
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥95%
tartalmaz
α-tocopherol as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.435 (lit.)
bp
185 °C/100 mmHg (lit.)
sűrűség
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; citrus; waxy; floral; soapy
SMILES string
CCCCCCCCCCCC=O
InChI
1S/C12H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h12H,2-11H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- Utility of ToxTracker in animal alternative testing strategy for fragrance materials.: This study highlights the use of ToxTracker, a suite of reporter cell lines, to evaluate the genetic toxicity of fragrance materials, including lauric aldehyde, offering a potential alternative to animal testing and advancing the safety assessment of consumer products (Thakkar et al., 2023).
- In vitro evaluation of polymeric micelles based on hydrophobically-modified sulfated chitosan as a carrier of doxorubicin.: Research demonstrates the potential of hydrophobically-modified sulfated chitosan micelles, incorporating lauric aldehyde, for improving the delivery of chemotherapeutic agents, particularly doxorubicin, enhancing drug stability and reducing side effects (Wang et al., 2012).
- Biocompatibility of injectable chitosan-phospholipid implant systems.: Investigates the biocompatibility of chitosan-phospholipid injectable implants, where lauric aldehyde could play a role in modifying polymer matrices to enhance biocompatibility and drug release profiles, critical for medical implant technologies (De Souza et al., 2009).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
101 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis