Fontos dokumentumok
8.18677
Sigma-Aldrich
Lauraldehyde
for synthesis
Szinonimák:
Lauraldehyde, Dodecanal, Dodecylaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)10CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
184.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
EC index szám:
203-983-6
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<300 hPa ( 50 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
200 °C
hatékonyság
23000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
237-239 °C/1013 hPa
mp
11-13 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 101 °C
sűrűség
0.83 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C12H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h12H,2-11H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.840
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
101 °C - closed cup