Merck
252743
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,5-dimethoxybenzene
98%
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H3(OCH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
217.06
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.57 (lit.)
bp
130-131 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.445 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
COc1ccc(OC)c(Br)c1
InChI
1S/C8H9BrO2/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DWCGNRKFLRLWCJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1-Bromo-2,5-dimethoxybenzene has been used in preparation of:
  • S-(-)-2-[N-(trifluoroacetyl)amino]-1-(2,5-dimethoxy-4- bromophenyl)-1-propanone
  • 1,4-bis{4-[2-(4-pyridyl)ethenyl]phenyl}butadiyne and 1,4-bis{2,5-dimethoxy-4-[2-(4-pyridyl)ethenyl]phenyl}butadiyne
  • 1-bromo-4-iodo-2,5-dimethoxybenzene
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Synthesis and photophysical properties of new two-photon absorption chromophores containing a diacetylene moiety as the central p-bridge.
Iwase Y, et al.
Journal of Materials Chemistry, 13(7), 1575-1581 (2003)
Shape-persistent V-shaped mesogens-formation of nematic phases with biaxial order.
Lehmann M, et al.
Journal of Materials Chemistry, 16(44), 4326-4334 (2006)
Richard A Glennon et al.
Journal of medicinal chemistry, 47(24), 6034-6041 (2004-11-13)
Activation of 5-HT(2A) serotonin receptors represents a novel approach to lowering intraocular pressure. Because 5-HT(2A) serotonin receptor agonists might also produce undesirable central effects should sufficient quantities enter the brain, attempts were made to identify 5-HT(2) serotonin receptor agonists with