Teszt
98%
form
solid
bp
350 °C (lit.)
mp
79-84 °C (lit.)
SMILES string
Brc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9BrO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KEOLYBMGRQYQTN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)