Fontos dokumentumok
D56829
1,4-Dichlorobenzene
≥99%
Szinonimák:
1,4-Dichlorobenzene, Di-chloricide, Dichlorocide, PDB, Paradichlorobenzene, p-Chlorophenyl chloride, p-Dichlorobenzene, para-Dichlorobenzene
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.07 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1.03 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99%
form
crystalline solid
bp
173 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
sűrűség
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?