Teszt
99%
Forma
solid
bp
233 °C (lit.)
mp
64-69 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
chloro
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YSFBEAASFUWWHU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
275.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
135 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)