Merck
54306
Supelco
1,4-Dimethoxybenzene
analytical standard
Szinonimák:
p-Methoxyanisole, Dimethylhydroquinone, Hydroquinone dimethyl ether, NSC 7483
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4(OCH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.16
Beilstein:
774605
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.8 (vs air)
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
1463 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
bp
213 °C (lit.)
mp
54-56 °C (lit.)
sűrűség
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
COc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
257.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
125 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)