Fontos dokumentumok
8.00472
Sigma-Aldrich
Isobutyric acid
for synthesis
Szinonimák:
Isobutyric acid, 2-Methylpropionic acid
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCOOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
201-195-7
NACRES:
NA.22
gőznyomás
2 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
455 °C
hatékonyság
266 mg/kg LD50, oral (Rat)
475 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.6-7.3 % (v/v)
pH
2.3 (25 °C, 500 g/L in H2O)
mp
-46 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 62 °C
oldhatóság
618 g/L
sűrűség
0.95 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.947 - 0.949
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
131.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
55 °C - closed cup