Fontos dokumentumok
I1754
Isobutyric acid
99%
Szinonimák:
2-Methylpropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.04 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1.5 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
824 °F
robbanási határérték
10 %
törésmutató
n20/D 1.393 (lit.)
bp
153-154 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
sűrűség
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
131.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
55 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.