Merck
W283207
Sigma-Aldrich
Palmitic acid
≥98%, FCC, FG
Szinonimák:
1-Pentadecanecarboxylic acid, C16:0, Cetylic acid, Hexadecanoic acid, NSC 5030, PamOH
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)14COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
256.42
FEMA-szám:
2832
Beilstein:
607489
EC-szám:
Európai Tanács szám:
14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
8.014
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
faint; fatty
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
palm oil
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
palm oil
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.210
FDA 21 CFR 172.860
FDA 21 CFR 173.340
gőznyomás
10 mmHg ( 210 °C)
Teszt
≥98%
Forma
solid
bp
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp
61-62.5 °C (lit.)
oldhatóság
water: 0.00005 g/L at 20 °C
sűrűség
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.1 ppm
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
faint; fatty
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Általános leírás
Palmitic acid is the main constituent of human milk fatty acids. It is also found in acerola fruit, sea weeds and air-dried fruit of Cornus officinalis.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
235.4 °F
Lobbanási pont (C)
113 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Distribution of an enzyme system producing seaweed flavor: conversion of fatty acids to long-chain aldehydes in seaweeds.
Journal of Applied Phycology, 5(2), 225-230 (1993)
Volatile flavor components of corni fructus (Cornus officinalis Sieb. Et Zucc.).
Agricultural and Biological Chemistry, 53(12), 3337-3340 (1989)
Evidence that palmitic acid is absorbed assn-2 monoacylglycerol from human milk by breast-fed infants.
Lipids, 29(8), 541-545 (1994)
B Vessby et al.
Diabetologia, 37(10), 1044-1050 (1994-10-01)
Recent data indicate that peripheral insulin sensitivity may be influenced by dietary fat quality and skeletal muscle phospholipid fatty acid composition. During a health survey of 70-year-old men insulin sensitivity was measured by the euglycaemic hyperinsulinaemic clamp technique and the
Jonas Sieber et al.
The American journal of pathology, 183(3), 735-744 (2013-07-23)
Type 2 diabetes mellitus is characterized by dyslipidemia with elevated free fatty acids (FFAs). Loss of podocytes is a hallmark of diabetic nephropathy, and podocytes are highly susceptible to saturated FFAs but not to protective, monounsaturated FFAs. We report that