Merck
T78603
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trimethylphenol
99%
Szinonimák:
Isopseudocumenol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3C6H2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.19
Beilstein:
2042210
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
9.75 mmHg ( 60 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
bp
230-231 °C (lit.)
mp
92-95 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)c(C)c(O)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-6-4-7(2)8(3)9(10)5-6/h4-5,10H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OGRAOKJKVGDSFR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Shu-Ling Lin et al.
Analytica chimica acta, 871, 57-65 (2015-04-08)
In this study, methacrylic acid (MAA) was incorporated with alkyl methacrylates to increase the hydrophilicity of the synthesized ethylene dimethacrylate-based (EDMA-based) monoliths for separating polar small molecules by capillary LC analysis. Different alkyl methacrylate-MAA ratios were investigated to prepare a