Merck
W396321
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trimethylphenol
≥98%, FG
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3C6H2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.19
FEMA-szám:
3963
Beilstein:
2042207
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
Flavis-szám:
04.085
NACRES:
NA.05
grade:
FG
grade
FG
Minőségi szint
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥98%
mp
59-62 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
coffee; nutty; phenolic
SMILES string
Cc1ccc(C)c(O)c1C
InChI
1S/C9H12O/c1-6-4-5-7(2)9(10)8(6)3/h4-5,10H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QQOMQLYQAXGHSU-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)