gőznyomás
<0.05 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.526 (lit.)
bp
212-213 °C (lit.)
mp
12-16 °C (lit.)
sűrűség
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H12O/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7,10H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CRBJBYGJVIBWIY-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GABRA1(2554)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
224.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
107 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)