gőznyomás
0.05 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.523 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
mp
−7 °C (lit.)
sűrűség
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1ccccc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h4-7,11H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WJQOZHYUIDYNHM-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
mouse ... Esr1(13982)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
102 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?