Fontos dokumentumok
185787
4-Chlorophenol
≥99%
Szinonimák:
4-Chlorophenol, 4-Hydroxychlorobenzene, p-Chlorophenic acid, p-Chlorophenol
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 49.8 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
solid
szennyeződések
<1.0% Phenol
bp
220 °C (lit.)
mp
42-45 °C
oldhatóság
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly brownish-yellow
sűrűség
1.306 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Oc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As a substrate in the visible-light-induced degradation studies of phenolic compounds in an aqueous suspension of pure TiO2.
- As a model chlorinated organic pollutant in the hydrodechlorination studies of phenols using palladium nanocrystal catalysts.
- To prepare 4-chlorocatechol, hydroquinone, and benzoquinone via photo mineralization using Degussa P25 TiO2.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
249.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
121 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?