Merck
09654
Sigma-Aldrich
2,2,4,6,7-Pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl chloride
≥95.0% (AT)
Szinonimák:
Pbf-Cl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H17ClO3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
288.79
Beilstein:
6602917
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (AT)
mp
69-71 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1c(C)c(c(C)c2CC(C)(C)Oc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C13H17ClO3S/c1-7-8(2)12(18(14,15)16)9(3)10-6-13(4,5)17-11(7)10/h6H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HLJKUZUILACRPQ-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Reagent for introducing the Pbf protection in the guanidine group of arginine
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
C.G. Fields et al.
Tetrahedron Letters, 34, 6661-6661 (1993)
Carpino, L.A, et al.
Tetrahedron Letters, 34, 7829-7829 (1993)