Merck
331384
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethylphenol
97%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3C6H2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.19
Beilstein:
1907246
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
SMILES string
Cc1cc(O)cc(C)c1C
InChI
1S/C9H12O/c1-6-4-9(10)5-7(2)8(6)3/h4-5,10H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FDQQNNZKEJIHMS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Photochemical properties of 3,4,5-trimethylphenol in β-cyclodextrin complexes were studied.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Photophysics and photochemistry of methylated phenols in. beta.-cyclodextrin inclusion complexes.
Monti S, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 97(49), 13011-13016 (1993)