Merck
SYX00205
Sigma-Aldrich
7-Octyn-1-ol
AldrichCPR
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H14O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
form
solid
SMILES string
OCCCCCCC#C
InChI
1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h1,9H,3-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATCNYMVVGBLQMQ-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Jogi információk
Product of Synthonix
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)