Merck
728594
Sigma-Aldrich
5-Iodo-1-pentyne
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
1-Iodo-4-pentyne, 5-Iodo-1-pentyne, 5-Iodopentyne
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H7I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.01
Beilstein:
1736711
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥98.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
funkcionális csoport
alkyl halide
iodo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ICCCC#C
InChI
1S/C5H7I/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SEHFYZRHGUPLSY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
135.3 °F
Lobbanási pont (C)
57.38 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)