Fontos dokumentumok
302015
5-Hexyn-1-ol
96%
Szinonimák:
1-Hexyn-6-ol, 1-Hydroxy-5-hexyne, 5-Hexynol, 5-Hexynyl alcohol, 6-Hydroxy-1-hexyne
Teszt
96%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.450 (lit.)
bp
73-75 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
OCCCCC#C
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h1,7H,3-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GOQJMMHTSOQIEI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- cinnoline-fused cyclic enediyne
- llycopodium alkaloids, (+)-nankakurine A and (+)-nankakurine B
- 7-benzoyloxy-3-(2-nitrophenylseleno)-1,5-cyclodecadiyne
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.