Merck
680079
Sigma-Aldrich
3-Hydroxyazetidine hydrochloride
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H7NO · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
109.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
85-90 °C
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
Cl[H].OC1CNC1
InChI
1S/C3H7NO.ClH/c5-3-1-4-2-3;/h3-5H,1-2H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UQUPQEUNHVVNKW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Building block used in a recent synthesis of a fluoroquinolone antibiotic.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Organic Process Research & Development, 10, 803-803 (2006)