Merck
U2008
Sigma-Aldrich
10-Undecen-1-ol
98%
Szinonimák:
11-Hydroxy-1-undecene, NSC 66157, Undecylenyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=CH(CH2)9OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.29
Beilstein:
1753225
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.448-1.453
n20/D 1.45 (lit.)
bp
132-133 °C/15 mmHg (lit.)
245-248 °C (lit.)
sűrűség
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,12H,1,3-11H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GIEMHYCMBGELGY-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
257.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
125 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Explore methods for molecular monolayers on silicon surfaces, their properties, and applications in molecular electronics and sensing.