Fontos dokumentumok
P50803
Propargyl alcohol
99%
Szinonimák:
2-Propyn-1-ol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
1.93 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
11.6 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.432 (lit.)
bp
114-115 °C (lit.)
mp
−53 °C (lit.)
sűrűség
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCC#C
InChI
1S/C3H4O/c1-2-3-4/h1,4H,3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TVDSBUOJIPERQY-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
It can also be used to synthesize:
- A variety of regioselective furan-3-carboxamides by reacting with 3-oxo amides using Ag2CO3 as a promoter.
- β-oxopropyl esters by reacting with carboxylic acids in the presence of (arene) (phosphine)ruthenium(II) complex as a catalyst.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
91.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
33 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?