Merck
94195
Sigma-Aldrich
10-Undecyn-1-ol
≥95.0% (GC)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H20O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
168.28
Beilstein:
1702764
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (GC)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.457
sűrűség
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
OCCCCCCCCCC#C
InChI
1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h1,12H,3-11H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YUQZOUNRPZBQJK-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)