Fontos dokumentumok
302481
4-Pentyn-1-ol
97%
Szinonimák:
(3-Hydroxypropyl)acetylene, 1-Hydroxy-4-pentyne, 1-Pentyn-5-ol, 5-Hydroxy-1-pentyne, Pent-4-yn-1-ol, Pent-4-yne-1-ol, Pentyne alcohol
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.445 (lit.)
bp
154-155 °C (lit.)
sűrűség
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
OCCCC#C
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h1,6H,3-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CRWVOXFUXPYTRK-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
143.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
62 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?