Fontos dokumentumok
O8382
17-Octadecynoic acid
≥95% (GC)
Szinonimák:
17-ODYA, Alkynyl Stearic Acid, Octadec-17-ynoic acid
Teszt
≥95% (GC)
Forma
powder
oldhatóság
chloroform: 10 mg/mL to clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
C#CCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h1H,3-17H2,(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DZIILFGADWDKMF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)