Fontos dokumentumok
244465
1-Octyne
97%
Szinonimák:
1-Ethynylhexane, Hexylacetylene, n-Hexylacetylene
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
37.7 mmHg ( 37.7 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
szennyeződések
≤3% 1-bromohexane
törésmutató
n20/D 1.416 (lit.)
bp
127-128 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
sűrűség
0.747 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCC#C
InChI
1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h1H,4-8H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UMIPWJGWASORKV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
60.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
16 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?