Fontos dokumentumok
P51478
Propionic anhydride
97%
Szinonimák:
Propanoic anhydride
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
10 mmHg ( 57.7 °C)
Teszt
97%
öngyulladási hőmérséklet
545 °F
robbanási határérték
11.9 %
törésmutató
n20/D 1.404 (lit.)
bp
167 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: decomposes (when in contact with water)
sűrűség
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(=O)OC(=O)CC
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYVAMUWZEOHJOQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
165.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
74 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?