Fontos dokumentumok
402907
Propionic acid
ACS reagent, ≥99.5%
Szinonimák:
Acid C3, Propanoic acid, Propanyl acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.55 (vs air)
gőznyomás
2.4 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
955 °F
robbanási határérték
12.1 %
analit kémiai osztály(ok)
amino acids
szennyeződések
≤0.002% Carbonyl compounds
≤0.10% Readily oxidizable substances (as HCOOH)
≤0.15% water
párolgási maradék
≤0.01%
szín
APHA: ≤20
törésmutató
n20/D 1.386 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
mp
−24-−23 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
sűrűség
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
129.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
54 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?