Fontos dokumentumok
A211850
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-MOE-rA(bz) Phosphoramidite
Szinonimák:
5′-Dimethoxytrityl-N6-Benzoyl-3′-[(2-cyanoethyl)- (N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite- 2′-O-(2-methoxyethyl)adenosine
Méret kiválasztása
10 G
334 000,00 Ft
334 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 G
334 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
C50H58N7O9P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
932.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
NACRES:
NA.51
334 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Teszt
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
λ
conforms (UV/VIS Identity)
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
DMT-2′O-MOE-rG(ib) Phosphoramidite is a phosphoramidite that belongs to the family of amides of trivalent phosphorus acid H3PO3. It is an adenosine analog.[1]
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Johannes F Teichert et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(14), 2486-2528 (2010-03-25)
Asymmetric catalysis with transition-metal complexes is the basis for a vast array of stereoselective transformations and has changed the face of modern synthetic chemistry. Key to this success has been the design of chiral ligands to control the regio-, diastereo-