Fontos dokumentumok
194530
Hexanoic anhydride
97%
Szinonimák:
Caproic anhydride
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.428 (lit.)
bp
246-248 °C (lit.)
sűrűség
0.928 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
anhydride
ester
SMILES string
CCCCCC(=O)OC(=O)CCCCC
InChI
1S/C12H22O3/c1-3-5-7-9-11(13)15-12(14)10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PKHMTIRCAFTBDS-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- green synthesis of esters of acyclovir (acyclovir prodrugs)
- preparation of hexanoyl-modified chitosan nanoparticles
- preparation of chitosan-based polymeric surfactants via N-acylation of chitosans
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?