Merck
W295809
Sigma-Aldrich
Propyl propionate
≥98%, FCC, FG
Szinonimák:
Propanoic acid propyl ester, Propyl propanoate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2COOCH2CH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.16
FEMA-szám:
2958
Beilstein:
1699993
EC-szám:
Európai Tanács szám:
403
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.122
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
4 (vs air)
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.393 (lit.)
bp
122-124 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
sűrűség
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
ethereal; pungent; fruity; sweet
SMILES string
CCCOC(=O)CC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5-8-6(7)4-2/h3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCSINKKTEDDPNK-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
75.2 °F - closed cup - Information taken from reference works and the literature.
Lobbanási pont (C)
24 °C - closed cup - Information taken from reference works and the literature.
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)