Merck
85665
Sigma-Aldrich
Standard Super Cel® fine
filter aid, calcined
Szinonimák:
Diatomaceous earth, calcined
About This Item
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41104900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
Forma:
powder
Forma
powder
minőség
calcined
összetétel
Al2O3, 4.0%
CaO, 0.5%
Fe2O3, 1.3%
Na2O + K2O, 1.1%
SiO2, 91.1%
veszteség
≤1.0% loss on ignition, 900 °C
átlagos részecskeméret
14 μm (acc. to granulometric method (laser sizer))
pH
6.0-8.0 (25 °C, 10% in aq. suspension)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Standard Super Cel is a registered trademark of Celite Corp.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)