Merck
336092
Sigma-Aldrich
1-Methylimidazole
≥99%, purified by redistillation
Szinonimák:
N-Methylimidazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H6N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
82.10
Beilstein:
105197
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
gőznyomás
0.4 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
977 °F
tisztítva
redistillation
robbanási határérték
15.7 %
szennyeződések
≤19 ppm Triazine
<0.005% water
törésmutató
n20/D 1.495 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
sűrűség
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
1.034-1.036 g/mL
SMILES string
Cn1ccnc1
InChI
1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Methylimidazole is an N-donor ligand generally used in the preparation of coordinate complexes.
Alkalmazás
1-Methylimidazole may be used as a starting material to synthesize:
  • 1-(2-hydroxypropyl)-3-methylimidazolium salts used as ionic liquids
  • 1,3-dimethylimidazoyl-2-ylidene borane, a stable and easy to handle N-heterocyclic carbene borane
  • It can act both as a catalyst and a solvent in the synthesis of aldononitrile acetates from aldoses.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
197.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
92 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Nickel (II)-, cobalt (II)-, copper (II)-, and zinc (II)-phthalate and 1-methylimidazole coordination compounds: synthesis, crystal structures and magnetic properties.
Baca SG, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 357(12), 3419-3429 (2004)
The use of 1-methylimidazole as a solvent and catalyst for the preparation of aldononitrile acetates of aldoses.
Chen CC & McGinnis GD
Carbohydrate Research, 90(1), 127-130 (1981)
New ionic liquids containing an appended hydroxyl functionality from the atom-efficient, one-pot reaction of 1-methylimidazole and acid with propylene oxide.
Holbrey JD, et al.
Green Chemistry, 5(6), 731-736 (2003)
1,3-Dimethylimidazoyl-2-ylidene borane
Gardner S, et al.
Organic Syntheses, 92, 342-342 (2015)
Fumitoshi Shibahara et al.
The Journal of organic chemistry, 77(19), 8815-8820 (2012-09-15)
Synthetic methods for triarylated azoles containing three different aryl groups via one-pot sequential multiple C-H bond arylations are described. The one-pot sequential diarylation of C5-monoarylated azoles was achieved by the simple sequential addition of two different aryl iodides with a