Fontos dokumentumok
8.00608
Sigma-Aldrich
Propionic anhydride
for synthesis
Szinonimák:
Propionic anhydride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H10O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
204-638-2
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
285 °C
hatékonyság
2360 mg/kg LD50, oral (Rat)
10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.3-9.5 % (v/v)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, calculated on the free acid)
bp
167 °C/1013 hPa
mp
-45 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 63 °C
sűrűség
1.01 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYVAMUWZEOHJOQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
<ul>
<li><strong>Trace Amines Quantification:</strong> Propionic anhydride is used to derivatize the amino and hydroxyl groups for catecholamines and indolesin (de Bruyn et al., 2024).</li>
<li><strong>Asphaltene Oxidation Research:</strong> It is used in the oxidation of asphaltene and in the synthesis of peroxypropionic acid (Zhao et al., 2023).</li>
<li><strong>In Acylation Reactions:</strong> Used in the acylation of 1,2-methylenedioxybenzene (MDB) during the synthesis of 3,4-methylenedioxypropiophenone (MDP1P) and propionic acid.<br /> (Schiaroli et al., 2023).</li>
</ul>
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.009 - 1.011
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
145.4 °F
Lobbanási pont (C)
63 °C