Merck
P51001
Sigma-Aldrich
Propargyl bromide solution
80 wt. % in toluene, contains 0.3% magnesium oxide as stabilizer
Szinonimák:
3-Bromo-1-propyne
About This Item
Lineáris képlet:
HC≡CCH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.96
Beilstein:
605309
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
tartalmaz
0.3% magnesium oxide as stabilizer
Minőségi szint
koncentráció
80 wt. % in toluene
törésmutató
n20/D 1.494
bp
88-90 °C
sűrűség
1.335 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
BrCC#C
InChI
1S/C3H3Br/c1-2-3-4/h1H,3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Propargyl bromide solution is used to prepare Grignard reagent and in the synthesis of propargylated lignin.
Alkalmazás
Used to make propargylic amines employed in enyne metathesis.
Employed in the propargylation of spiro ketones, allylic alcohols, and enone complexes.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
64.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
18 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Renewable Thiol--yne ?Click? Networks Based on Propargylated Lignin for Adhesive Resin Applications
Monika J A et al.
ACS applied polymer materials, 4, 2544-2552 (2022)
Synthetic Communications, 24, 2159-2159 (1994)
Propargylmagnesium Bromide
Godson C and Nwokogu
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)
Tetrahedron Letters, 48, 1927-1927 (2007)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7782-7782 (1993)