Fontos dokumentumok
143995
Propargyl chloride
98%
Szinonimák:
3-Chloro-1-propyne
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.435 (lit.)
bp
58 °C (lit.)
oldhatóság
benzene: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
ethanol: miscible
ethyl acetate: miscible
ethylene glycol: miscible
water: insoluble
sűrűség
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
chloro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClCC#C
InChI
1S/C3H3Cl/c1-2-3-4/h1H,3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LJZPPWWHKPGCHS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
66.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
19 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?