Fontos dokumentumok
757632
6-Iodo-1-hexyne
97%
Szinonimák:
1-Iodo-5-hexyne
Összes fotó(1)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H9I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
208.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.529
sűrűség
1.579 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
alkyl halide
iodo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ICCCCC#C
InChI
1S/C6H9I/c1-2-3-4-5-6-7/h1H,3-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YITSYYQPKJETAH-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
6-Iodo-1-hexyneis an unsaturated organic compound and it is a significant reactant in atom-transfer cyclization processes. It is also used as an alkylating agent.
Alkalmazás
6-Iodo-1-hexyne can be used as a precursor to synthesize:
- alkyne-functionalized ammonium monomers with corresponding tertiary amine
- cationic alkyne derivatives
- N,N,N-Trimethyl-N-hexynylaminium iodide salts
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
164.0 °F
Lobbanási pont (C)
73.33 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Iodine-atom-transfer-type carbocyclization of 2-(2-propynyloxy) ethyl iodides involving a lithium alkylidene carbenoid intermediate
Harada T, et al.
Synlett, 2007(07), 1130-1132 (2007)
Kendra Sorroza-Martínez et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-10)
A new class of phosphorus dendritic compounds (PDCs) having a cyclotriphosphazene (P3N3) core and decorated with six β-cyclodextrin (βCD) units, named P3N3-[O-C6H4-O-(CH2)n-βCD]6, where n = 3 or 4 was designed, and the synthesis was performed using copper (I) catalyzed alkyne-azide