Merck
728209
Sigma-Aldrich
(3-Bromo-1-propynyl)benzene solution
~75% in toluene
Szinonimák:
3-Bromo-1-phenylpropyne
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H7Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
195.06
Beilstein:
878435
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solution
Minőségi szint
koncentráció
~75% in toluene
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
BrCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H7Br/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RKNCIBMWPVZEAJ-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.2 °F
Lobbanási pont (C)
4 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)