Fontos dokumentumok
530409
Propargyl bromide solution
80 wt. % in xylene
Szinonimák:
3-Bromo-1-propyne
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
koncentráció
80 wt. % in xylene
törésmutató
n20/D 1.494
bp
97 °C
sűrűség
1.34 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
alkyl halide
bromo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
BrCC#C
InChI
1S/C3H3Br/c1-2-3-4/h1H,3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
45.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
7.22 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?