Merck
690643
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-butyne
technical, ≥90% (GC)
Szinonimák:
1-Methylpropargyl bromide, 2-Bromo-3-butyne, 3-Bromobutyne, 3-Butyn-2-yl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
BrC(CH3)CC≡H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.99
Beilstein:
1098353
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥90% (GC)
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
≥90% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.472
funkcionális csoport
alkyl halide
bromo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(Br)C#C
InChI
1S/C4H5Br/c1-3-4(2)5/h1,4H,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYJVGTWBTIEAMV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
76.6 °F
Lobbanási pont (C)
24.8 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)