Fontos dokumentumok
03907
Tioconazole
97%
Szinonimák:
1-[2-[(2-Chloro-3-thienyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole, Thioconazole
Teszt
≥96.5% (HPLC)
96.5-103.5% (NT)
97%
Forma
powder
szín
white to off-white
antibiotikus hatásspektrum
fungi
yeast
Hatásmechanizmus
cell membrane | interferes
SMILES string
Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccsc3Cl)c(Cl)c1
Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccsc3Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C16H13Cl3N2OS/c17-12-1-2-13(14(18)7-12)15(8-21-5-4-20-10-21)22-9-11-3-6-23-16(11)19/h1-7,10,15H,8-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QXHHHPZILQDDPS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?