Fontos dokumentumok
182705
Sigma-Aldrich
AhR Antagonist
The AhR Antagonist, also referenced under CAS 301326-22-7, controls the biological activity of AhR.
Szinonimák:
AhR Antagonist, 2-Methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid-(2-methyl-4- o-tolyl-azophenyl)-amide, CH-223191, 2-Methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid-(2-methyl-4-o-tolyl-azophenyl)-amide, CH-223191
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H19N5O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
333.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
orange-brown
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[n]1(nccc1C(=O)Nc2c(cc(cc2)\N=N\c3c(cccc3)C)C)C
InChI
1S/C19H19N5O/c1-13-6-4-5-7-17(13)23-22-15-8-9-16(14(2)12-15)21-19(25)18-10-11-20-24(18)3/h4-12H,1-3H3,(H,21,25)/b23-22+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LKTNEXPODAWWFM-GHVJWSGMSA-N
Általános leírás
A cell-permeable pyrazolo-amide compound that potently blocks the binding of TCDD (2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin) to AhR (aryl hydrocarbon receptor) in a dose-dependent manner. Shown to Inhibit TCDD-induced AhR transcription activity in HepG2 cells in vitro (IC50 = 30 nM) and prevent TCDD-elicited liver toxicity and wasting syndrome in mice in vivo. Unlike the commonly used AhR antagonist flavone, this inhibitor has no effect on estrogen receptor transcription activity, nor does it exhibit TCDD-like agonist activity even at concentrations as high as 10 µM.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
AhR (aryl hydrocarbon receptor)
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 30 nM in blocking TCDD-induced AhR transcription activity in HepG2 cells in vitro
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Egyéb megjegyzések
Kim, S.H., et al. 2006. Mol. Pharmacol.69, 1871.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3