Fontos dokumentumok
P8511
trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride
Szinonimák:
Tranylcypromine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥97% (TLC)
Forma
powder
mp
162-169 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.N[C@@H]1C[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6,10H2;1H/t8-,9+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZPEFMSTTZXJOTM-OULXEKPRSA-N
Géninformáció
human ... MAOA(4128) , MAOB(4129)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox