Fontos dokumentumok
182707
Sigma-Aldrich
GNF351
≥98% (HPLC), solid, AhR antagonist, Calbiochem®
Szinonimák:
AhR Antagonist III, GNF351, N-(2-(3H-Indol-3-yl)ethyl)-9-isopropyl-2-(5-methyl-3-pyridyl)-7H-purin-6-amine, N-(2-(1H-Indol-3-yl)ethyl)-9-isopropyl-2-(5-methylpyridin-3-yl)-9H-purin-6-amine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H25N7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
411.50
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Terméknév
AhR Antagonist III, GNF351, AhR Antagonist III, GNF351, is a cell-permeable, high-affinity aryl hydrocarbon receptor (AhR) antagonist (IC50 = 62 nM in mouse liver cytosol expressing humanized AhR).
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[n]1(c2nc(nc(c2nc1)NCCc4c5c([nH]c4)cccc5)c3cncc(c3)C)C(C)C
InChI
1S/C24H25N7/c1-15(2)31-14-28-21-23(26-9-8-17-13-27-20-7-5-4-6-19(17)20)29-22(30-24(21)31)18-10-16(3)11-25-12-18/h4-7,10-15,27H,8-9H2,1-3H3,(H,26,29,30)
Általános leírás
A cell-permeable purine compound that acts as a high-affinity aryl hydrocarbon receptor (AhR) antagonist (IC50 = 62 nM in mouse liver cytosol expressing humanized AhR) and lacks any agonist activity even at higher doses. Reportedly binds with high affinity to the ligand-binding pocket of AhR and blocks the binding of an array of exogenous and endogenous ligands. Shown to non-covalently interact with Ser317, His291, and Ser365 in human and with Ser311, His285, and Ser359 in mouse AhR. Represses AhR transcriptional activity via the dioxin response element (DRE)-dependent and independent mediated responses in human and mouse cells (IC50 = 8.5 nM in HepG2 40/6 cells).
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egyéb megjegyzések
Smith, K.J., et al. 2011. J. Pharmacol. Exp. Ther. 338, 318.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3