Fontos dokumentumok
N3633
β-Naphthoflavone
≥98%
Szinonimák:
beta-Naphthoflavone, 5,6-Benzoflavone, BNF
Teszt
≥98%
szín
off-white to yellow
mp
164-166 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1C=C(Oc2ccc3ccccc3c12)c4ccccc4
InChI
1S/C19H12O2/c20-16-12-18(14-7-2-1-3-8-14)21-17-11-10-13-6-4-5-9-15(13)19(16)17/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OUGIDAPQYNCXRA-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Gabra2(29706)
Általános leírás
Alkalmazás
- as aryl hydrocarbon receptor agonist to elucidate its effect on Cyp1A1 expression in embryos of transgenic cytochrome P450 1A1 (cyp1a) reporter zebrafish
- as AhR agonists, to treat primary normal human epidermal keratinocytes (NHEKs) to study about aryl hydrocarbon receptor (AhR) activation by western blot analysis
- to determine its effect on the expression of dystrophin (Dp)71
- to stimulate the expression of causes recombination (Cre) recombinase and to delete the flanking alleles of locus of crossing (x) over, P1 (loxP) sequences
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.