Merck
1672905
USP
Tranylcypromine sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
trans-2-Phenylcyclopropylamine hemisulfate salt, Tranylcypromine
About This Item
Lineáris képlet:
C9H11N · 1/2H2SO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
182.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
tranylcypromine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.N[C@H]1C[C@@H]1c2ccccc2.N[C@H]3C[C@@H]3c4ccccc4
InChI
1S/2C9H11N.H2O4S/c2*10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;1-5(2,3)4/h2*1-5,8-9H,6,10H2;(H2,1,2,3,4)/t2*8-,9+;/m11./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BKPRVQDIOGQWTG-KAVFMPKWSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Tranylcypromine sulfate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Tranylcypromine Tablets
Biokémiai/fiziológiai hatások
Non-selective MAO-A/B inhibitor.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)